Fortfahren mit
42263
4-Formamidobenzoesäure-ethylester
reference material
Synonym(e):
Ethyl-4-formamidobenzoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.20
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
grade
reference material
API family
benzocaine
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)