Wichtige Dokumente
40091
4,4′-DDE -Lösung
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonym(e):
1,1-Dichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethen -Lösung, 4,4′-DDE -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
5000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
Format
single component solution
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
InChIKey
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)