Merck
29083-U
Supelco
Versa Vial, 100er-Packung
volume 2 mL, clear glass vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
Volumen
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Kompatibel mit den meisten Autosamplern
  • Randlose Gefäße einfache Nutzung
  • Sample security
  • Increased safety when emptying
Versa VialsTM kombiniert die einfache Handhabung eines Shell Gefäßes und die Instrument Kompatibilität eines 12 x 32 mm Schraub- und Bördelrand-Autosampler-Gefäßes. Können mit den meisten Autosamplern verwendet werden, eingeschlossen der Geräte vom Agilent, CTC, Finnegan, PerkinElmer, Varian und den Waters Alliance Instrumenten.
Der verlängerte vasenartige Hals des Versa Probengefäßes paßt sich Unterschieden im Roboterarm Setting an, indem es eine ausergewöhnlich weite Öffnung von 9 mm aufweist. Die große Öffnung macht es auch einfacher Probe z. B. mit Pipetten zu dosieren.
Rechtliche Hinweise
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)