Merck
28340-U
Supelco
SLB®-PAHms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Hersteller/Markenname
SLB®
Parameter
25-350 °C temperature (isothermal)
25-360 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
Application: This special purpose and specially tested capillary GC column is designed for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). It incorporates a high phenyl content polysiloxane stationary phase. Each column is individually tested to ensure resolution of several key sets (triphenylene/chrysene, and benzo[b]fluoranthene/benzo[k]fluoranthene/benzo[j]fluoranthene). The low bleed characteristics, inertness, and durable nature make it a great column anywhere a low bleed polar column is required.
USP Code: None
Phase: Bonded; Proprietary
Temp. Limits: ambient to 350 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Study demonstrates SPME of BPA from an energy drink using an overcoated PDMS/DVB fiber, followed by GC/MS/MS analysis.
Protokolle
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.