Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120117
€ 57,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120117
W × L
4 × 4 in.
color
white
General description
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description W × L 4 × 4 in. | description W × L 6 × 6 in. | description W × L 3 × 3 in. | description Holds 20 x slides 76x26 mm, yellow (trim) |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120117 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120118 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120116 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120197 |
| W × L 4 × 4 in. | W × L 6 × 6 in. | W × L 3 × 3 in. | W × L - |
| color white | color white | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrogen-free weighing papers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?