28323-U
Alumina PLOT deaktiviert mit Sulfat
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 10 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Beschreibung
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parameter
≤25-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Durchschnittliche Dicke
10 μm
df
10 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Sulfate-deactivated alumina phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Säulenart
capillary PLOT
Allgemeine Beschreibung
USP Code: None
Phase:
- Sulfate-deactivated alumina
- Subambient to 180 °C (isothermal or programmed)
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?