28011-U
TurboMatrix Schutzkappe
brass, for use with PerkinElmer Turbomatrix
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
brass
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
M0413624
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Maximale Temperatur
260 °C
Methode(n)
active air sampling: suitable
H × B × T
17 cm × 10.0 cm × 1.5 cm
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer Turbomatrix
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)