Merck
27301-U
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septa
silver steel seal (magnetic), open center (8mm opening), PTFE/butyl rubber septum, diam. × thickness 20 mm × 3 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/butyl rubber septum
silver steel seal (magnetic)
Leistungsmerkmale
open center (8mm opening)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 3 mm
Kompatibilität
for use with 20mm crimp top vial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)