Fortfahren mit
27296
Headspace-Fläschchen, abgeschrägte Kante, runder Boden
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.6 mm × 75 mm
volume
20 mL
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
General description
Headspace vials are available in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SU8600492729727294
description
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
description
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
description
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 10 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 46 mm, round bottom, pkg of 100 ea
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
10 mL
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
material
round bottom , clear glass vial
material
round bottom , beveled finish clear glass vial
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)