Fortfahren mit
27059
Fläschchen, 2 ml, Bördelkappe, Klarglas, 12 x 32 mm
clear glass vial (large opening)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear glass vial (large opening)
feature
closure type crimp top vial, large opening, (6 mm)
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
General description
Bördelrandgefäße, die 11 mm Verschlüsse benötigen, sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese Glasgefäße sind mit einer 4,6 oder 6 mm ID-Öffnung erhältlich. Die weitere Öffnung (6,0 mm) vergrößert die Trefffläche für das Durchstechen der Nadel. Die Bördeldeckel für diese Gefäße sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Application
Autosampler compatibility:
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
It has been used in feeding apparatus for Wasmannia auropunctata, to understand the impact of 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBudiMePy) on feeding behaviour.
Other Notes
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2475127557854998
description
clear glass vial (large opening)
description
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 2000 ea
description
amber glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
description
volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
feature
closure type crimp top vial, large opening, (6 mm)
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
feature
closure type screw top vial
feature
closure type crimp top vial
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
1.8 mL
volume
1.5 mL
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 9 mm
fitting
thread for 11 mm
material
clear glass vial (large opening)
material
clear glass vial
material
amber glass vial (with marking spot)
material
amber glass vial (with marking spot)
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)