26890-U
SGE Autosampler-Spritze, gasdicht, fixierte Nadel
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23-26 ga
Beschreibung
color (dark orange)
Leistungsmerkmale
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas Tight
Verpackung
pkg of 1 ea (26890-U)
Hersteller/Markenname
SGE
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)