Merck
2637301
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, gerades Design (mit 10 % OV-101 80/100 auf Chromosorb W HP gepackt)
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
Beschreibung
Split (wool packed)
packed
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Varian 03-918956-00 (OEM)
L × AD × ID
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Kompatibilität
configured for
for use with Varian 1078 Injector
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)