Merck
25714
Supelco
Polare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 1 m × 0.53 mm
Synonym(e):
Polares Fused-Silica-Tubing, 1M 0.53MM, 3 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica tubing
Zusammensetzung
PEG (deactivated)
Verpackung
pkg of 3 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
1 m × 0.53 mm
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)