Fortfahren mit
24565
Supelcarb HC Kohlenwasserstofffalle
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
volume
750 cc
Quality Segment
fitting
1/2 in. fitting
General description
Beseitigt Organika aus Trägergasen, Luft und Wasserstoff. Wir stellen diese Fallen in unseren eigenen Einrichtungen her, um das sauberste Material und das beste Auffangvermögen pro Gramm sicherzustellen – Supelcarb HC Adsorbens hat die doppelte Aufnahmekapazität von Aktivkohle.
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
245192244622449
description
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
description
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
description
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
description
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
fitting
1/2 in. fitting
fitting
1/2 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
fitting
1/8 in. fitting
volume
750 cc
volume
750 cc
volume
120 cc
volume
120 cc
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1313-99-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)