Fortfahren mit
24445
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
Synonym(e):
ERS.NADEL N10-VA8100H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
25 ga
feature
needle cone tip, side-port
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 037777
needle L × O.D.
53 mm × 0.50 mm
volume
10 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
General description
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE-Nadeln für RN-Spritzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)