24418
Syringes for Shimadzu™ AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
color-coded dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002897
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Shimadzu AOC14 and AOC17 GC Autosamplers
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)