Merck
24282
Supelco
Petrocol® DH Octyl-Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Agentur
ASTM® D6729,D6730,D6773
Parameter
-60-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
125
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
100 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Für die hochauflösende Analyse von Mineralölprodukten - Eine Säule, deren besondere Selektivität mit Poly(dimethysiloxan)-Säulen nicht erreicht wird. Beispielsweise bei Grundlinien-Trennungen von Benzol/1-Methylcyclopenten und Toluol/2,3,3-Trimethylpentan.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A K Punetha et al.
Journal of chromatographic science, 40(7), 377-382 (2002-08-31)
The estimation of olefinic content in conversion processes such as the etherification of olefins in fluid catalytic cracking (FCC) gasoline is essentially required. Gas chromatography (GC) is the well-established method for the quantitative analysis of olefins in etherification processes. The
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)
Verwandter Inhalt
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Die Gaschromatographie ist eine häufig eingesetzte Analysentechnik, die zur Trennung und Analyse flüchtiger Verbindungen in der Gasphase verwendet wird. Die GC wird in vielen Industriezweigen zur Qualitätskontrolle und zur Identifizierung und/oder Quantifizierung von Verbindungen in einem Gemisch eingesetzt.