Merck
24048INT
Supelco
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Synonym(e):
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica column
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Säulenart
capillary non-polar
Kompatibilität
for use with Agilent Intuvo GC
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)