Merck
24023INT
Supelco
SP®-2340 Intuvo Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonym(e):
SP®-2340 Kapillar-GC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Säulenart
capillary highly polar
Kompatibilität
for use with Agilent Intuvo GC
Allgemeine Beschreibung
Temp.-Grenzen:
  • unter Raumtemperatur bis 250 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 419 654 541 758 637
Rechtliche Hinweise
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)