Fortfahren mit
24023
SP®-2340 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
meets requirements for USP G5
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
313
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase, SP 2340
column type
capillary highly polar
General description
Temp.-Grenzen:
  • unter Raumtemperatur bis 250 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 419 654 541 758 637
SP®-2340 is a cyanopropylsiloxane stationary phase, and has high polarity and temperature resistance.
Application
Capillary column coated with SP®-2340 stationary phase may be used in gas chromatographic analysis and separation of cis/trans isomeric fatty acids.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
240762402224018
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
matrix active group
SP 2340, Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
matrix active group
SP 2340, Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
matrix active group
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase, SP 2340
matrix active group
Non-bonded; poly (80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane) phase, SP 2330
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
agency
meets requirements for USP G5
agency
meets requirements for USP G5
agency
meets requirements for USP G5
agency
meets requirements for USP G8
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SP®-2340 Kapillar-GC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)