Fortfahren mit
23742
Korb für Quarzglas-Säule
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 3 ea
size
6 in. (15 cm)
compatibility
for use with 0.25 mm I.D. column
General description
Das einzigartige Design mit minimalem Kontakt zwischen Metall und Säule verringert die Gefahr, daß die Schutzschicht der Säule beschädigt wird.
Macht die Säuleninstallation leichter.
As the ends of the flexible fused-silica capillary tubing are intrinsically straight, column must be coiled and properly confined on a circular frame, also called a “cage”. The capillary column can then be safely mounted in the column oven of the gas chromatograph.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
813727
description
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
description
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
compatibility
for use with 0.25 mm I.D. column
compatibility
-
size
6 in. (15 cm)
size
-
packaging
pkg of 3 ea
packaging
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)