Merck
23234
Supelco
Braunglasflasche
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonym(e):
BRAUNGLAS-SCHRAUBFLASCHE 120ML, OHNE DECKEL, 12 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass bottle
Leistungsmerkmale
closure type screw top bottle
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
49 mm × 114 mm
Volumen
120 mL
Fitting
thread for 22-400
Allgemeine Beschreibung
Amber storage bottles (volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread 22-400, bottle only) are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)