Fortfahren mit
22971
6-Port Mini-Vap Verdampfer/Konzentrator
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
Synonym(e):
MINI VAP 6 MV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
packaging
pkg of 1 ea
Mini-Vap L × W
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
base H
3/4 in. (2 cm)
application(s)
PFAS testing
compatibility
for use with 1-250mL containers
General description
Der Mini-Vap besitzt ein Nadelventil für die Feindosierung von Luft oder Stickstoff als Trockengas. Ideal für eine breite Palette von Verdampfungs- oder Konzentrationsanforderungen.
Der 6-Port Mini-Vap (22971) Konzentrator/Verdampfer verarbeitet sechs Miniaturfläschchen oder -behälter gleichzeitig. Er wird mit sechs Edelstahlnadeln, einem Nadelventil zur Feinregelung und einem 0,9 m (drei Fuß) Kunststoffschlauch geliefert.
Der regulierbare Mini-Vap (22970) ist ein vielseitiger Konzentrator/Verdampfer, der mit einem einzigen Behälter eingesetzt werden kann. Das einzigartige Design ermöglicht die Verwendung eines Behälters beliebiger Größe, vom kleinsten Fläschchen bis zu einem 250-mL-Messbecher.
Application
Der 6-Port Mini-Vap Verdampfer wird verwendet, um bei der Analyse von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen mittels GC mit Flammenionisationsdetektor Lösungsmittel zu verdampfen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z742580Z742581MGT
description
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
description
red, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
description
red, AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
for electrophoresis of precast gels or hand cast polyacrylamide gels
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
suitable for EPA 533, suitable for ISO/CEN 15968-2010, suitable for EPA 537.1, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for ISO 25101
agency
-
agency
-
agency
-
base H
3/4 in. (2 cm)
base H
-
base H
-
base H
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
1 ea of (for running 2 or 4 gels)
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
reg. compliance
-
reg. compliance
-
reg. compliance
-
Mini-Vap L × W
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
Mini-Vap L × W
-
Mini-Vap L × W
-
Mini-Vap L × W
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can ports be shut off/closed if you don't need to use all 6 at once?
    1 answer
    1. Unused ports can shut off with caps.
      Helpful?
  2. ¿Hay recambios de agujas y juntas (anillos negros) en donde se insertan las mismas?
    1 answer
    1. Replacement needles and seals are not available for this product.
      Helpful?
  3. What is the maximum operating pressure on this? Is it possible to hook up a pressure gauge before this, in-line using a copper tubing (instead of the plastic tubing provided) to adjust the nitrogen flow? If so, what would be the tubing dimensions ?
    1 answer
    1. This product has not been tested for a maximum operating pressure. While changes to the type of tubing used with this product may be possible, testing has only been conducted with the built-in hose barb/needle valve connection designed for standard plastic tubing. Using the product as provided is recommended.
      Helpful?
  4. Does it comes with nitrogen generator? Or this is just a port to be connected with our own nitrogen generator?
    1 answer
    1. This product does not include a gas generator. It is intended for use with an existing source of clean, dry, non-flammable gas.
      Helpful?
  5. What is the diameter of the included tubing?
    1 answer
    1. The Tygon tubing supplied with this product has an outer diameter of 0.25 inch and an inner diameter of 0.110 inch (2.8 mm).
      Helpful?
  6. Is it possible to autoclave the Six Port Mini-Vap Evaporator/Concentrator, 22971?
    1 answer
    1. Yes, the Evaporator can be autoclaved as long as the plastic parts are removed.