Fortfahren mit
22837
Trocknungskartusche
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Parker Hannifin Corp. 1647727
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
Application
Desiccant cartridge may be incorporated in a reactor flow system to remove the water accumulated during conversion of benzyl alcohol to benzaldehyde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1613010
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
Parker Hannifin Corp. 1647727
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7646-79-9
CAS No.
7646-79-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)