Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 50 ea
I.D.
1/8 in.
compatibility
1/8 in. O.D. Column
General description
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur: 400 °C
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea | description I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea | description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea | description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea |
| I.D. 1/8 in. | I.D. 1/8 in. | I.D. 1/4 in. | I.D. 1/4 in. |
| compatibility 1/8 in. O.D. Column | compatibility 1/8 in. O.D. Column | compatibility 1/4 in. O.D. Column | compatibility 1/4 in. O.D. Column |
| packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 10 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?