Merck
22410-U
Sigma-Aldrich
Imp® Rohrschneider
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122406
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Imp
Schlauchschneider L × B × T
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
Kompatibilität
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
Allgemeine Beschreibung
Werkzeug für das Schneiden von Metallrohren.
Rechtliche Hinweise
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1