Merck
22063
Kompakter Adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
Beschreibung
compact reducer
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Dient als 1/4 in. zu 1/16 in. Swagelok-Reduzierstück oder als 1/4 in. zu 1/16 in. Kapillar-ID-Reduzierferrule.
Passt auch auf Varian Kapillar-Injektoren. Edelstahlkörper und 1/4 in. M-2A-Ferrule. Bestellen Sie bitte die entsprechenden Kapillar-Ferrules separat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)