Fortfahren mit
20394
Inline-Manometer
pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
Synonym(e):
MANOMETER 0-60 PSIG 1 STÜCK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
gauge only (tee not included)
parameter
0-60 psi pressure range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
2 in./5cm, Stahl und Kupferlegierung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2047023884ZLXL000PR
Inline-Manometer pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
20394
Inline-Manometer
Inline-Manometer pressure range 0-60 psi
20470
Inline-Manometer
description
pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
description
pressure range 0-60 psi
description
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
description
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
parameter
0-60 psi pressure range
parameter
0-60 psi pressure range
parameter
-
parameter
-
feature
gauge only (tee not included)
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inline-Manometer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)