Fortfahren mit
20307
Molecular Sieve, 13Å
100-120 mesh, bottle of 50 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Molekularsieb-Adsorbens, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 50 g
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
matrix
Molecular Sieve 13X
particle size
100-120 mesh
pore size
13 Å
density
~0.65 g/mL
General description
Molekularsiebe sind synthetisch hergestellte Zeolithe (natürlich vorkommende Aluminiumsilikat-Mineralien), die sich durch äußerst gleichmäßig dimensionierte Poren und interne Hohlräume auszeichnen. Diese kristallinen Materialien verfügen über dreidimensionale Strukturen auf Basis von Siliziumoxid (SiO4)- und Aluminiumoxid (AlO4)-Polyedern. Die Polyeder sind an ihren Ecken verbunden, um eine offene Struktur mit internen Hohlräumen zu bilden, in denen die Moleküle zurückgehalten werden. Diese Materialien sind so ausgeführt, dass die internen Hohlräume über spezifische, gleichmäßig dimensionierte Poren zugänglich sind.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2030220301283592
description
matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
description
matrix Molecular Sieve 5A, 60-80 mesh, bottle of 50 g
description
matrix Molecular Sieve 5A, 45-60 mesh, bottle of 50 g
description
powder, ~2 μm avg. part. size
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
particle size
100-120 mesh
particle size
60-80 mesh
particle size
45-60 mesh
particle size
-
pore size
13 Å
pore size
5 Å pore diameter
pore size
5 Å pore diameter
pore size
-
matrix
Molecular Sieve 13X
matrix
Molecular Sieve 5A
matrix
Molecular Sieve 5A
matrix
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
packaging
bottle of 50 g
packaging
bottle of 50 g
packaging
bottle of 50 g
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molekularsieb-Adsorbens
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I purchase a column that is packed with this material?
    1 answer
    1. Most packed column are custom made and require that you obtain a quotation. Please contact our Customer & Sales Services group at phone number (800)-247-6628, fax number (800)-447-3044 or email CIBelle@sial.com for additional information.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What does the 100/120 stand for in the product description?
    1 answer
    1. The 100/120 refers to the mesh size range of the actual particles.  When working with mesh size: the larger the mesh number, the smaller the diameter of the particle.  In this case 100 refers to a diameter of 149 microns and 120 refers to a diameter of 125 microns.  Therefore; the particles in this product with 100/120 will range between 125 microns and 149 microns.
      Helpful?
  4. Is this product a packed column?
    1 answer
    1. This is packing material only; it is not a column. Some endusers will purchase this bottle of packing and prepare their own packed columns.
      Helpful?
  5. What is the maximum temperature for this packing?
    1 answer
    1. The maximum temperature for this packing is 400 °C.