Fortfahren mit
20063
ORBO™ 1103 Porapak™-Q (50/80), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
W,W,W separators
Quality Segment
agency
NIOSH 2505,2521
product line
ORBO™
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 1103
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 100 mm
matrix
Porapak Q
particle size
50-80 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO™ 1103 Porapak™-Q (50/80), 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
PoraPak is a trademark of Waters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203512034920051
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
description
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
material
W,W,W separators
material
W,F,F (specially cleaned) separators
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
agency
NIOSH 2505,2521
agency
NIOSH 5503
agency
NIOSH 2546, OSHA 32,110
agency
NIOSH 2534,2537
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 100 mm
O.D. × L
6 mm × 75 mm
O.D. × L
6 mm × 90 mm
O.D. × L
8 mm × 110 mm
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)