Fortfahren mit
13615-U
Diaion® HP-20SS polymeric adsorbent
100-230 mesh, bucket of 1000 g
Synonym(e):
carbon adsorbent, CMS, 20-45 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diaion® HP-20SS, bucket of 1000 g
form
liquid
Quality Segment
packaging
bucket of 1000 g
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
~500 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
75-150 μm
pore size
~1.30 mL/g pore volume, 260 Å mean pore size
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
separation technique
reversed phase
Application
Polyaromatisches Harz für hydrophobe Verbindungen und Biomoleküle aus Fermentationslösungen; schnelle Kinetik für große Moleküle; sehr gut für nicht wässrige Applikationen; industrielle Fraktionierung kleiner Biomoleküle.
Other Notes
Quellen in Toluol: 30 %
Legal Information
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diaion® HP-20SS
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)