Merck
08196
Isobutyryl-L-carnitin-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11D9H12NO4
Molekulargewicht:
240.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI key
LRCNOZRCYBNMEP-OAMZOEAISA-N
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)