Merck
06370595
Vanillin
primary reference standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
472792
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
5.3 (vs air)
Dampfdruck
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(C=O)ccc1O
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)