ZRB1917
Anti-NSE/Enolase-2 Antibody, clone 2J18-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Gamma-enolase;EC:4.2.1.11;2-phospho-D-glycerate hydrolyase;Neural enolase;Neuron-specific enolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2J18-H1, recombinant monoclonal
Beschreibung
2J18-H1 Clone
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 47.27 kDa
observed mol wt ~48 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey, canine, bovine, feline, porcine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
C-terminus
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENO2(2026)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected NSE/Enolase-2 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected NSE/Enolase-2 in lysates from C6 cells, Rat brain and Mouse tissue, and SHSY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NSE/Enolase-2 peptide with a KD of 4.5 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NSE/Enolase-2 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)