Fortfahren mit
Z769630
Branson M series ultrasonic bath
bath volume 9.2 L, AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath, Bransonic CPX-952-516R, ultrasonic cleaner, ultrasonic cleaning device
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103706
eCl@ss:
32090120
Feature:
model M5800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
model M5800
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Branson CPX-952-516R
bath size
290 mm (11.5 in.) × 240 mm (9.5 in.) × 150 mm (6 in.)
bath volume
9.2 L
General description
The Bransonic® M Ultrasonic Cleaning Bath is the leading mechanical ultrasonic bath. It’s designed for performance, control, durability and reliability for a variety of applications.
All Bransonic® baths can also be used for cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
Note: Parts should not be allowed to rest on tank bottom, see accessories for options.
Features and Benefits
  • 40kHz Industrial Transducers
  • 60-minute Mechanical Timer (can be set to run continuously)
  • Tower Control Panel
  • Built-in Pour Drain (½ & ¾ gallon) or Side Mounted Drain
Legal Information
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Branson M series ultrasonic bath
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)