Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BV1010-MP
Feature:
Holds 3 plates/96 well microtube racks
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
Holds 3 plates/96 well microtube racks
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1010-MP
General description
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
Legal Information
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 3 plates/96 well microtube racks | description 3 x 96 x 0.2 mL tube/strip carrier | description Holds 96 x 0.5 mL tubes | description Holds 15 x 50 mL tubes |
| feature Holds 3 plates/96 well microtube racks | feature 3 x 96 x 0.2 mL tube/strip carrier | feature Holds 96 x 0.5 mL tubes | feature Holds 15 x 50 mL tubes |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-MP02 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-05 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-500 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tube rack for Benchmixer™ XL multi-tube vortexer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?