Wichtige Dokumente
Z765481
Orbi-Shaker™ orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
horizontal shaker, lab shaker, laboratory shaker, reciprocating shaker
Größe auswählen
€ 1.960,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.960,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
19 mm orbital motion
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BT3001-E-UK
Parameter
+4 to +65 °C temp. range
30-300 rpm speed
B × Tiefe × H
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
Plattform L × B
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
Gewicht
25 lb (11.25 kg)
Allgemeine Beschreibung
- High capacity, up to 9 x 500 mL, 5 x 1 L or 2 x 2 L
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
- Digital speed control up to 300 rpm
- Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)