Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103811
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
19 mm orbital motion
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT3001
parameter
+4 to +65 °C temp. range, 30-300 rpm speed
W × depth × H
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
platform L × W
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
weight
25 lb (11.25 kg)
General description
The powerful Orbi-Shaker is capable of mixing a 14 lb load capacity up to speeds as high as 300 rpm. The standard platform (included) features a non-slip, rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
- High capacity, up to 9 x 500 mL, 5 x 1 L or 2 x 2 L
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
- Digital speed control up to 300 rpm
- Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orbi-Shaker™ orbital shaker with flat mat platform
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?