Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,90 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
€ 43,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-50
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20) | description holds 125 mL Erlenmeyer flasks (max. 12) | description holds 250 mL Erlenmeyer flasks (max. 8) | description holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5) |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-50 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-125 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-250 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ magnetic clamp
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?