Fortfahren mit
Z763403
Orbi-Shaker™ XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.810,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
€ 3.810,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT1011-E-UK
parameter
30-300 rpm speed
Overall L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
platform L × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
weight
30 kg
General description
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp™ platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp™ allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)