Fortfahren mit
Z763349
MyTemp™ mini digital incubator
with heating and cooling, AC/DC input 115 V AC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41102404
Parameter:
1 °C temperature (increments), ambient -15 to 60 °C temp. range
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2200-HC
temperature measuring range
accuracy: 0.5 °C (at 37°C)
parameter
1 °C temperature (increments), ambient -15 to 60 °C temp. range
technique(s)
cell culture: suitable
inside L × W × H
10.3 in. (26 cm) × 9.3 in. (23.5 cm) × 12.8 in. (32.5 cm)
outside L × W × H
13.2 in. (33.5 cm) × 14.5 in. (37 cm) × 18.7 in. (47.5 cm)
platform L × W
9.5 in. (24.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
General description
With digital temperature control, the MyTemp incubators provide convenient "set and walk away" operation, eliminating the need for external thermometers and repetitive "fine tuning" of an analog control knob.
Simply choose the desired temperature and the incubator immediately begins to heat up (or cool down, -HC model only) while accurately monitoring the chamber temperature and conveniently displaying the temperature in real time on the large LED control panel.
  • Digital temperature control
  • Personal sized, 13 x 14.5" footprint (20 L)
  • Accepts bottles and flasks up to 2 L
  • Two models: Heat Only or Heat/Cool
Legal Information
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MyTemp™ mini digital incubator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)