Merck
Z761028
TPP® TubeSpin Bioreaktorröhrchen
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
Verpackung
pack of 180 ea
Hersteller/Markenname
TPP 87050
Kapazität
50 mL
Größe
Allgemeine Beschreibung
TPP® TubeSpin Bioreaktorröhrchen eignen sich ideal für Screenings im großen Maßstab und für die Optimierung der Suspensionszellen-Systemprozessentwicklung. Die entscheidenden Parameter für ein Hochskalieren der Produktion können in Kleinmengen analysiert werden. Das hat eine hohe Kosteneffektivität und eine Verbesserung der Prozesseffizienz zur Folge.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mit konischem oder rundem Bogen erhältlich.
  • Filterkappe mit zum Teil 5 verschiedenen Öffnungen (A, B, C, D, E) oder 10 gleich großen Öffnungen.
  • Standardmäßige Zentrifugalvorrichtung.
  • Spin-Zentrifuge: 15′500 x g oder 3′500 x g.
  • Bereitstellung von passenden Adapterplatten für Schüttelapparate zur Kultivierung von Suspensionszellen.
Rechtliche Hinweise
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew S Flies et al.
Science advances, 6(27) (2020-09-17)
Around 40% of humans and Tasmanian devils (Sarcophilus harrisii) develop cancer in their lifetime, compared to less than 10% for most species. In addition, devils are affected by two of the three known transmissible cancers in mammals. Immune checkpoint immunotherapy