Fortfahren mit
Z759155
Labnet MultiGene™ OptiMax thermal cycler
temp. range 4-99.9 °C, AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
lab equipment accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41102404
Parameter:
4-99.9 °C temp. range
W × d × h:
24 cm × 42 cm × 24 cm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Labnet TC 9610
parameter
4-99.9 °C temp. range
technique(s)
PCR: suitable
W × D × H
24 cm × 42 cm × 24 cm
weight
9 kg
General description
The new MultiGene OptiMax brings new speed and features to our Thermal Cycler line. It utilizes an easy user interface, having a much greater speed of operation by increasing the ramping speed and eliminates overshooting or undershooting with contributes to longer run times.
New features like PC Viewer and a TM calculator allows you to connect to a Windows based PC using a USB interface and view the actual temperature profiles in real time. The new 6-block gradient format allows you to select the temperatures you wish to optimize rather than have the system select for you.
  • No condensation after overnight cooling at 4°C
  • 200 complete programs in memory
  • 6-segment block temperature control with users able to select 6-segment temps independently
  • 6 temperature blocks in 4 x 4 well format
  • Peltier heating/cooling method
  • TM Calculator
  • PC Viewer
  • Simple user interface
  • Power cables for either the UK 3-pin or European 2-pin plugs supplied
Legal Information
Multigene is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)