Fortfahren mit
Z756644
Gefrierlagerbox, 81 Gefäße
green
Synonym(e):
freezer container, freezer storage, storage container, 188520013, F18852-0013, freezer sample storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18852-0013
Feature:
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
Material:
green , natural polypropylene
Packaging:
pkg of 5 ea
material
green , natural polypropylene
feature
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18852-0013
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
General description
Robuste Gefrierboxen für eine platzsparende Lagerung und eine ordentliche Aufbewahrung von Mikrozentrifugenröhrchen auf der Arbeitsfläche, im Gefrierschrank und beim Transport. Boxen mit 9 x 9 Zeilen bieten Platz für 81 Röhrchen zu 0,5, 1,5 und 2,0 ml sowie Kryogefäße.
  • Alphanumerische Indexierung
  • Widersteht Temperaturen von -80 °C bis +121 °C
  • Stapelbar mit eingeformtem ′Rutschschutz′
  • Abnehmbarer Deckel mit matten Oberflächen auf beiden Seiten für ein bequemes Beschriften
Features and Benefits
  • Alphanumeric indexing
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gefrierlagerbox, 81 Gefäße
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)