Z755923
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 100 mm × 15 mm, sterile; γ-irradiated
Synonym(e):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes
Größe auswählen
€ 184,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 184,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene dishes with lids
round
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 150 ea (Internal packs of 10)
Hersteller/Markenname
Nunc 150350
Durchm. × H
100 mm × 15 mm
Schalendurchm. × H
100 mm × 15 mm
Oberflächenbereich
56.7 cm^2
Bindungsart
Nunclon Delta surface
Allgemeine Beschreibung
- Large range available, treated for cell culture but with many other uses
- Optically clear and very flat for use in microscope
- Non-toxic
- Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)