Z744323
Wilmad® Suprasil® Electrolytic Assembley
for use with Varian, Radiopan, pack of 1
Synonym(e):
EPR kinetic study assembly, electrolytic cell assembly
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-810-Q
Kompatibilität
for use with Varian, Radiopan
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complete cell includes two Calomel Reference Electrodes, a pair of Platinum Electrodes, and a gas bubbler
- Electrolytic Cell Assembly comes as a complete unit with CFQ or Suprasil® Flat Cell
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)