Fortfahren mit
Z744274
Wilmad® Suprasil® EPR Tissue Sample Cell
well depth 0.5 mL, rod L 90 mm , upper, rod L 60 mm , lower
Synonym(e):
EPR sample cell, sample cell, Wilmad LabGlass WG-806-A-Q, wilmad cell, wilmad sample cell
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-806-A-Q
rod L
60 mm , lower, 90 mm , upper
well depth
0.5 mL
General description
EPR Tissue Sample Cells are used for viscous samples such as polymers and wet tissue. All cells include a 0.5 mm deep well for thick samples. The sample is placed between the plates. EPR Tissue Sample Cells come with two support rods. Each cell includes two coverslides and two “Bronzite” clips. Optional TPX plastic is highly permeable to O2, N2 and CO2 and should not be used with organic solvents.
Application
EPR
Legal Information
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)