Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121705
Feature:
to hold 1 NMR tube
Packaging:
pack of 3 ea (pack of 3)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
to hold 1 NMR tube
packaging
pack of 3 ea (pack of 3)
manufacturer/tradename
Wilmad WG-6192
tube L
7 in.
tube O.D.
5 mm
General description
Handy pocket NMR/EPR tube carrier holds one 5mm O.D., 7 inch length NMR/EPR tube. Pack of 3 white holders. Features a pocket clip that keeps it secure. Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap. Protection is provided for the sample and lab personnel during transport.
Application
NMR
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?