Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech DTCR-6100
Material:
white
Packaging:
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
white
packaging
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-6100
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
technique(s)
cryopreservation: suitable
W × L
0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
General description
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications.
Note: that the Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Note: that the Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?