Fortfahren mit
Z744099
Thermal Transfer Cryo-Tags®
white, W × L 3.0 in. × 2.0 in., pack of 1000 ea (labels per roll)
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer labels, Diversified Biotech CRTH-3300, cold storage vial labels, freezer vial labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRTH-3300
Material:
white
Packaging:
pack of 1000 ea (labels per roll)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white
packaging
pack of 1000 ea (labels per roll)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRTH-3300
technique(s)
cryopreservation: suitable
W × L
3.0 in. × 2.0 in.
General description
Our patented Cryo-Babies® and Cryo-Tags® withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. Cryogenic labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks. Cryo-Babies® and Cryo-Tags® also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen.
Features and Benefits
Chemically inert with a solvent resistant adhesive. Can withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thermal Transfer Cryo-Tags®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)